Nitric acid : Dipicolinic acid concentrée (17 mM : 17 mM) dans l'eau concentré d'éluant pour IC (conversion interne) (10x) for Metrosep C 6, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Nitric acid : Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Certifications: This eluent concentrate is application tested. It is certified in accordance with ISO Guide 31.