Imprimer
Système de protection respiratoire à ventilation assistée, Versaflo™ TR-800
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Versaflo™
111-2531EA 5370 EUR
111-2532 111-2531
Système de protection respiratoire à ventilation assistée, Versaflo™ TR-800
Respirateurs Systèmes de respiration
Le kit de démarrage TR-819 E pour unité filtrante à sécurité intrinsèque est prêt à l'emploi: il comporte toutes les pièces nécessaires pour se servir immédiatement de l'appareil.
  • Haut niveau de protection respiratoire
  • Compatible avec les filtres pour TR-600
  • Comprend une batterie lithium-ion rechargeable de capacité standard
  • Trois débits d'air sélectionnables pour un confort élevé
  • Unité de soufflage avec points de contact intuitifs et jaune vif
  • Alarmes sonores, visuelles et vibratoires en cas de faible débit d'air et de batterie faible
  • La répartition ergonomique du poids assure un confort élevé au porteur
Certifié ATEX, le moteur TR 800 du système de protection respiratoire à ventilation assistée TR 800 est issu de la gamme de produits Versaflo™; il offre aux personnes travaillant dans des environnements difficiles et potentiellement explosifs une protection durable contre les particules, gaz et vapeurs, tout en restant agréable à porter.
Utilisation recomandée dans les industries chimique, agro-alimentaire, pharmaceutique, métallurgique, papetière, les secteurs de la médecine et de la santé, les cokeries et fonderies, la pulvérisation de peinture/l'application de revêtements, la construction industrielle/la réfection de bâtiments.
Le set est approuvé apte aux zones d'exigences de niveau zéro; il est donc adéquat aux zones que les opérations de routine rendent potentiellement ou constamment explosives.
Certifications: Certifié ATEX. Le souffleur à moteur TR-800 pour respirateurs d’épuration d’air propulsé est homologué par l’UL et comporte une cote de sécurité intrinsèque de division 1: sécurité intrinsèque de classe I, II et III; division 1 (comprend la division 2); groupes C, D, E, F, G et T4, selon la norme la plus récente (UL 60079, 6e édition, 2013).
Informations sur les accessoires: Dispositif de verrouillage pour le filtre TR-851 du souffleur intrinsèquement sécurisé TR 802E. Ce dispositif est simple à mettre en place, compatible avec tous les filtres de la série 3M™ Versaflo™ TR-800, et corrobore le système de sécurité intrinsèque.
Informations de commande: L'ensemble ne comprend pas de couvre-chef. Choisissez parmi la vaste gamme de cagoules souples 3M™ Versaflo™ série S et de casques série M approuvés, le couvre-chef qui convient le mieux à l'application spécifique.
Informations de livraison: Le kit de démarrage pratique TR 819E prêt à l'emploi comprend une soufflerie TR 802E à sécurité intrinsèque, une batterie TR 830 à sécurité intrinsèque, un outil de fixation de batterie TR 838, un indicateur de débit d'air TR 971, une courroie TR 627 facile à nettoyer, un dispositif de réglage de longueur BT 30 respiratoire, un filtre A2P TR 6310E, un couvercle de filtre TR 6300FC, un préfiltre TR 6600 et un chargeur de batterie TR 641E.