Acide nitrique 25%, Titripur® pour titrage argentométrique, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
HNO₃ Poids moléculaire: 63,01 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011349 UN: 2031 ADR: 8, |