Imprimer
Amberlite® IRA-67, free base 500 - 750 μm résine échangeuse d'ions, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
476633-1KG 476633-100G
476633-1KGEA 838 EUR
476633-1KG 476633-100G
Amberlite® IRA-67, free base 500 - 750 μm résine échangeuse d'ions, Supelco®
Amberlite® IRA-67, free base
Amberlite IRA 67 is a weakly basic anion exchange resin with high capacity for large organics.
Numéro MDL: MFCD00145567
Numéro CAS: 65899-87-8