Imprimer
Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse pour microscopie électronique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,5-Pentanedial, Glutaral
87043.230EA 63.5 EUR
87043.230 87043.290 87043.320
Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse pour microscopie électronique
Glutaraldéhyde
Formule: C₅H₈O₂
Poids moléculaire: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 188
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1.014
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Indice Merck: 13,04485
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless or yellow liquid
Assay 23,5 – 26,5%
Color scale max. 50 APHA
pH min. 3,0
Density (d20°C/4°C) 1,060 - 1,065
Absorbance A (235 nm; 1:200 diluted with water; 1 cm) max. 0,6