Imprimer
Complexone o-crésolphtaléine, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. indicateur pour titrage de métaux
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Pourpre de phtaléine
86166.010EA 46.7 EUR
86166.010 86166.050
Complexone o-crésolphtaléine, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. indicateur pour titrage de métaux
o-Cresolphthalein complexone
Formule: C₃₂H₃₂N₂O₁₂
Poids moléculaire: 636,62 g/mol
Point de fusion: 186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005911
Numéro CAS: 2411-89-4
EINECS: 219-318-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability as indicator Passes test
Water Max. 10 %
Absorption Max. λ (0.1 Mol/l NaOH) 577 --> 580 nm
Absorptivity (λmax;0.005 g/l 0.1 M NaOH) Min. 750
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test