Imprimer
RedDot™2 Far-Red Nuclear Stain, 200X in DMSO, Biotium
Marques : Biotium
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40061-T 40061 40061-1
40061-TEA 135 EUR
40061-T 40061. 40061-1
RedDot™2 Far-Red Nuclear Stain, 200X in DMSO, Biotium
Tests Tests cellulaires
RedDot™2 est un colorant nucléaire rouge foncé et imperméable à la membrane des cellules; il est similaire au Draq7™. Ce colorant est idéal pour la coloration spécifique des noyaux de cellules mortes, avec une coloration cytoplasmique minimale de l'ARN.
  • λEx/λEm (liaison ADN) = 665/695 nm
  • Détection dans le canal Cy®5
  • Similaire au Draq7™
  • Fourni à 200X dans le DMSO
RedDot™2 est un colorant nucléaire rouge foncé et imperméable à la membrane des cellules; il est similaire au Draq7™. Le colorant est idéal pour la coloration spécifique des noyaux de cellules mortes, avec une coloration cytoplasmique minimale de l'ARN. RedDot™2 fournit un excellent contre-colorant dans les cellules ou tissus cellulaires fixés et perméabilisés, sans nécessité de traitement par RNAse pour extraire l''ARN cytoplasmique. Le colorant présente une haute stabilité thermique, ainsi qu'une haute photostabilité; il est pratique à manipuler, et idéal pour les applications exigeantes telles que la microscopie confocale. En outre, RedDot™2 a pu être utilisé pour normaliser le nombre de cellules dans la fluorescence infrarouge proche In Cell Western™. RedDot™2 peut être excité efficacement par des longueurs d'onde comprises entre 488 nm et 647 nm, ce qui permet de l'utiliser avec le laser à 488 nm pour la cytométrie en flux.
N.B.: les colorants rouge foncé comme le RedDot™1 n'étant pas visibles à l'oeil nu, il faut une caméra CDD ou un microscope confocal pour les visualiser.
Veuillez consulter également notre fiche produit sur RedDot™1 (catalogue no. 40060), colorant avec un profil spectral similaire, conçu pour la coloration nucléaire spécifique des cellules vivantes.
In Cell Western est une marque déposée de LI-COR® Biosciences. Cy dye est une marque déposée de GE Healthcare. Draq7 est une marque déposée de BioStatus Ltd.