Acide acétique ≥99.8% (par HPLC), HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
H₃CCOOH |
Numéro MDL:
MFCD00036152 Numéro CAS: 64-19-7 UN: 2789 ADR: 8,II |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8 % |
Evaporation residue | Max. 0.0001 % |
Water | Max. 0.1 % |
Transmittance (252 nm) | Min.10 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (270 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (280 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (300 nm) | Min. 99 % |