Imprimer
Isolation de l'ARN, kit ARN végétal, peqGOLD
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13-6627-01EA 295 EUR
13-6627-01 13-6627-02
Isolation de l'ARN, kit ARN végétal, peqGOLD
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit ARN végétal isole efficacement l'ARN d'une large gamme d'espèces végétales et de tissus végétaux, en éliminant efficacement l'ADN génomique, les polysaccharides, le phénol et les autres métabolites secondaires. La quantité de départ peut aller jusqu'à 100 mg de tissu végétal. L'ARN isolé est directement utilisable pour des applications en aval.
  • Idéal pour le traitement simultané de plusieurs échantillons
  • Colonnes d'élimination de l'ADN pour une séparation efficace de l'ADN et des débris cellulaires
  • Pas besoin d'extractions organiques
  • Inactivation immédiate des RNases endogènes et exogènes
  • Fixation privilégiée des molécules d'ARN >200 bases
  • Séparation efficace des inhibiteurs d'enzymes et des contaminants
  • Élution finale dans de l'eau sans RNase
Informations de livraison: Les kits contiennent des mini-colonnes d'ARN peqGOLD, des colonnes d'homogénéisation d'ARN peqGOLS, des tubes de collecte de 2 ml, un tampon de lyse NTL, un tampon SP, un tampon RB, un tampon de lavage d'ARN 1 et de l'eau sans nucléase.