Imprimer
Nettoyage PCR, Kits Cycle-Pure, peqGOLD
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13-6492-00EA 11.5 EUR
13-6492-00 13-6492-02
Nettoyage PCR, Kits Cycle-Pure, peqGOLD
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Purification d'ADN simple ou double brin à partir de PCR ou d'autres réactions enzymatiques.
  • Application en aval ou clonage, séquençage Sanger, transcription in vitro et marquage d'acide nucléique
  • Volume d'élution de 30 à 50 µl
  • Quantité de départ de 5 à 50 µl de réactions enzymatiques
  • L'ADN a >90% de récupération, 70 bp à 20 kb
Élimine complètement les amorces, nucléotides, enzymes, sels et autres impuretés de l'échantillon d'ADN.
Informations de livraison: Le kit comprend des colonnes d'ADN peqGOLD, des tubes de collecte de 2 ml, un tampon CP, un tampon de lavage d'ADN et un tampon d'élution.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Désignation Kit Cycle-Pure
Environmentally Preferable
Application
Target molecule DNA
Refine target molecule Amplified/modified DNA
Sample type PCR and other enzymatic reactions
Method / Format Column (silica-based)
Prep size Mini
Taille de l'échantillon 5 to 50 µl enzymatic reactions