Kit de digestion de la DNase I, peqGOLD
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Le kit de digestion de la DNase I peqGOLD est optimisé pour être utilisé avec les protocoles d'extraction d'ARN peqGOLD. Normalement, la digestion de la DNase I n'est pas nécessaire pour l'ARN purifié avec les mini-colonnes d'ARN peqGOLD car notre technologie de colonne de rotation à base de silice élimine efficacement la majorité de l'ADN sans digestion enzymatique. Cependant, certaines applications sensibles d'ARN peuvent nécessiter une élimination supplémentaire de l'ADN.
- Élimination efficace de l'ADN contaminant des préparations d'ARN
- Exempt de RNases et d'inhibiteurs
Temps de réaction : 15-20 minutes sur colonne à 20-30°C
Activité : 10 000 unités Kunitz/mg
Une unité Kunitz est définie comme la quantité de DNase I qui provoque une augmentation de A260 de 0,001 par minute par millilitre à 25°C, pH 5,0, avec de l'ADN hautement polymérisé en tant que substrat.
Informations de livraison: Le kit contient de la DNase I sans RNase et un tampon de digestion de la DNase I.
Attention: Stockage/Stabilité : Conserver à -20°C. Le kit de digestion de la DNase I de peqGOLD est stable pendant au moins 12 mois à compter de la date d'achat lorsque la DNase I et le tampon de digestion de la DNase sont conservés à -20°C.