Isolation de l'ADN, mini-kits d'ADN de sang et de tissu, peqGOLD
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Kit rapide, facile et économique pour l'isolement de l'ADN à partir d'une variété d'échantillons, notamment des cellules cultivées fraîches ou congelées, des tissus, du sang, des écouvillons buccaux et de la salive.
- Nul besoin d'extractions organiques
- Nul besoin de précipitations à - l'alcool, qui prennent beaucoup de temps.
- Dégradation enzymatique de l'ARN cellulaire
- Séparation efficace des inhibiteurs d'enzymes et des contaminants
- Rendement élevé grâce à une forte lyse
- Rapide, purification en moins de 20 min (après lyse)
La quantité de départ typique doit être de 30 mg de tissu, 5×10⁶ cellules cultivées, ou jusqu'à 250 µl. Produit de l'ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval.
Informations de livraison: Le kit contient des mini colonnes d'ADN peqGOLD, des tubes de collecte de 2 ml, un tampon BL, un tampon TL, une solution de protéinase K, un tampon HBC, un, un tampon de lavage d'ADN et un tampon d'élution.