Isolation de l'ADN, mini-kits d'ADN bactérien, peqGOLD
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Mini kit d'ADN bactérien pour l'extraction d'ADN de haute qualité à partir de bactéries gram-positives et gram-négatives. Pour un maximum de 1×10⁹ cellules par préparation, le rendement typique peut atteindre 30 µg.
- Convient également aux extractions de bactéries difficiles à lyser
- Convient au traitement simultané de plusieurs échantillons
- Pas besoin d'extractions organiques
- Pas besoin de précipitations alcooliques qui prennent beaucoup de temps
- Séparation efficace des inhibiteurs
Informations de livraison: Le kit contient des colonnes d'ADN peqGOLD, des tubes de prélèvement de 2 ml, de la protéinase K, un tampon TL, un tampon BL, un tampon HBC, des billes de verre S, de la RNAse A, du lysozyme, un tampon de lavage et d'élution d'ADN.