Imprimer
n-Pentane ≥95.0% (par GC), Réactif de Laboratoire
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
15607-4X5L 15607-5L
15607-4X5LEA 906 EUR
15607-4X5L HONC15607-5L
n-Pentane ≥95.0% (par GC), Réactif de Laboratoire
n-Pentane
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 969132
RTECS Number: RZ9450000
UNSPSC Code: 12191502
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 36-37 °C
Point de fusion: -131 °C
Densité: 0,631 g/cm³ (15 °C)
Point éclair: <-35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 95.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Autoignition Temperature 500 °F
Refractive Index n20/D 1.358 (lit.)
Vapor Density 2.48 (vs air)