Imprimer
Tétrahydrofuranne ≥99.5% (par GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): THF
6778-45EA 0 EUR
6778-45 6778-25
Tétrahydrofuranne ≥99.5% (par GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
Poids moléculaire: 72.11 g/mol
Point d'ébullition: 66
Point de fusion: -108.5
Point éclair: –14 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
Indice Merck: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥99.5%
Water (KF ≤0.05 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Residue after Evaporation ≤0.0005 %
Peroxides (as H₂O₂) ≤0.015 %
For Laboratory, Research or Manufacturing Use