Imprimer
Acétone ≥99.5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
6776-45EA 285.63 EUR
6776-45 6776-25
Acétone ≥99.5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥99.5%
Water (KF) ≤0.3%
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0005
Residue after Evaporation ≤0.001%
Alcohols ≤0.06%
Substances Insoluble in Water Passes Test
Substances Reducing KMnO₄ (as O) ≤0.0002%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use