Dextrose, anhydrous, granular USP, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance MaterialsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Glucose, Dextrose anhydre, D-Glucose
Formule:
C₆H₁₂O₆ Poids moléculaire: 180.16 g/mol Point de fusion: 146 |
Numéro MDL:
MFCD00148912 Numéro CAS: 50-99-7 Indice Merck: 14,04459 |
|
Résultats des tests de spécification
USP - Acidity (ml) | ≤0.30 |
USP - Arsenic (As) | ≤1 ppm |
USP - Chloride (Cl) | ≤0.018% |
USP - Color of Aqueous Solution | Passes Test |
USP - Dextrin | Passes Test |
USP - Endotoxin Concentration (EU/g) | ≤2.5 |
USP - Heavy Metals (as Pb) | ≤0.0005% |
USP - Identification | Passes Test |
USP - Residue on Ignition | ≤0.1% |
USP - Solubility | Passes Test |
USP - Soluble Starch, Sulfites | Passes Test |
USP - Specific Rotation [+]²5^D (+) | 52.6 - 53.2 Degree |
USP - Sulphate (SO₄) | ≤0.025% |
USP - Water (H₂O) | ≤0.5% |