Imprimer
Étalons multi-éléments, anioniques, pour chromatographie ionique, ARISTAR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
87037.260EA 401 EUR
87037.260 87038.260 87039.260 87040.180
Étalons multi-éléments, anioniques, pour chromatographie ionique, ARISTAR®
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
  • Traçabilité NIST
  • Produits et testés dans des installations accréditées par le Guide ISO 34/ISO 17025
Informations de livraison: Fournis avec certificat d'analyse.