Imprimer
Postes de sécurité biologique, classe II, BiOptima
Fournisseur: Azbil Telstar Technologies
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1622438 1367783 1734952 1736028
TELR1622438EA 12350 EUR
TELR1622438 TELR1367783 TELR1734952 TELR1736028
Postes de sécurité biologique, classe II, BiOptima
Hottes et coffrets Postes de sécurité biologique
Le poste de sécurité microbiologique BiOptima classe II au design ergonomique garantit une efficacité optimale et des économies d'énergie élevées. BiOptima garantit la protection de l'opérateur avec le pare-air anterieure, la protection des produits grâce au flux d'air laminaire HEPA filtré dans la zone de travail et la protection de l'environnement grâce au filtre HEPA à expulsion.
  • La surface de travail est divisée en segments, permettant un nettoyage et une éventuelle stérilisation en autoclave
  • Le panneau de contrôle a un code de couleur international pour indiquer l'état du PSM
  • L'écran principal affiche le niveau de saturation des filtres et la vitesse du flux laminaire
  • Vitre frontale à commande électrique avec batterie de secours
  • En cas de panne de courant, la vitre frontale peut être fermée et la sécurité du personnel et du laboratoire préservée
  • Les motoventilateurs EC de dernière génération et les lumières LED réglables réduisent considérablement la consommation d'énergie
  • Le contrôle automatique par microprocesseur garantit en permanence la bonne vitesse de l'air, minimisant la consommation d'énergie et le bruit
La vitre frontale permet un accès complet et confortable à la chambre de travail, facilite le nettoyage et permet aux objets et accessoires de grande taille d'entrer dans la chambre de travail.
Le PSM BiOptima offre une zone de travail très spacieuse, d’une profondeur de 550 mm et d’une hauteur de 700 mm, qui permet productivité et confort, dans un PSM au design compact et intelligent, d’une hauteur totale de seulement 1450 mm. Il est également extrêmement facile à nettoyer. La chambre de travail monobloc est en acier inoxydable AISI 304 avec des bords arrondis à l’intérieur du PSM pour une désinfection efficace et une prévention maximale de la contamination. De plus, la vitre frontale à commande électrique coulisse vers le haut pour permettre un accès de 500 mm H.
La série BiOptima se caractérise par une vitre frontale ergonomique inclinée, facile à nettoyer, des grilles frontales en V et un accoudoir arrondi pour un confort maximal, des éclairages LED réglables à haute efficacité énergétique et des motoventilateurs EC écoénergétiques. Toutes les unités sont équipées d'une lampe UV et nécessitent peu d'entretien grâce au préfiltre G3 sous la surface de travail qui empêche les grosses particules ou la poussière d'atteindre les filtres HEPA, doublant ainsi la durée de vie des filtres. HEPA.
Entretien facile: BiOptima est équipé du système innovant et exclusif 4F (rapide, intuitif et efficace) breveté par CleanAir by Baker pour le remplacement des filtres. Les filtres sont facilement accessibles depuis l'avant de la cabine et le dispositif exclusif de verrouillage / déverrouillage rapide réduit considérablement le temps nécessaire au remplacement des filtres.
Construction: la structure de la cabine est en acier avec revêtement époxy et chambre de travail interne en acier inoxydable AISI 304L avec angles latéraux arrondis et visuels en verre de sécurité trempé. La vitre frontale est anti-réfléchissant avec protection UV.
Certifications: Les PSM BiOptima sont testées et certifiées par le TÜV Nord, le principal organisme de certification en Europe, afin de garantir la conformité à la norme EN 12469 pour les postes de sécurité microbiologique de classe II (30% d'expulsion, 70% de recirculation). BiOptima est destine’ a la manipulation d'agents pathogènes de niveaux 1, 2 et 3 (tels que définis par l'OMS). Il est également conforme aux principales exigences NSF / ANSI 49 (classe II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 et AS2252.
Informations de commande: Les accessoires ne sont pas inclus (doivent être commandés séparément).