Imprimer
Blouses de laboratoire, en SMS, à fermeture Éclair
Fournisseur: Hubei Orient International
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HOIT114520EA 289 EUR
HOIT114520 HOIT114521 HOIT120841
Blouses de laboratoire, en SMS, à fermeture Éclair
Vêtements à usage unique
Ces blouses à usage unique sont en SMS.
  • À col de chemise, col haut ou col tricoté
  • Fermetures Éclair
Poids: 25 à 55 g/m²
Coloris: blanc/vert/bleu
Cdt: 5 unités/ sachet, 10 sachets/carton.