Imprimer
Phénolphtaléine, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicateur
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
86158.150EA 44.7 EUR
86158.150 86158.180 86158.260
Phénolphtaléine, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. indicateur
Phénolphtaléine
Formule: C₂₀H₁₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH range (Colourless to Violet-Red) 8 - 10
Absorption Maximum λ (pH 9.8) 551 - 554
Absorptivity (A1%/1 cm; λ max; pH 9.8 on Dried Sample) 500 - 600
Clarity of alcohol solution passes test
Loss on Drying (110 ºC) ≤1