Imprimer
BradyPrinter i3300 Imprimante industrielle d'étiquettes
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
241130 149554 241124 241118 241131 149553 322888 322884
116-0817EA 1400 EUR
116-0817 116-0806 116-0813 116-0809 116-0818 116-0805 BRDY322888 BRDY322884
BradyPrinter i3300 Imprimante industrielle d'étiquettes
Imprimantes Label Printers
Imprimez n'importe quelle étiquette ou panneau avec l'imprimante d'étiquettes industrielles polyvalente BradyPrinter i3300.
  • Étiquettes d'identification des fils et des câbles
  • Étiquettes d'identification de produits et de laboratoires
  • Panneaux de sécurité et d'installation
L'imprimante d'étiquettes industrielles BradyPrinter i3300 est une imprimante PC facile à utiliser. Elle peut imprimer une gamme complète d'étiquettes et de panneaux de sécurité et d'installations, ainsi que des étiquettes découpées pour l'identification des câbles, des produits et des laboratoires.
Avec l'imprimante BradyPrinter i3300, vous pouvez imprimer une vaste gamme d'étiquettes et de panneaux fiables sur votre lieu de travail, en monochrome. Plus de 50 matériaux d'étiquettes Brady différents sont compatibles avec l'imprimante BradyPrinter i3300. Elles peuvent être utilisées à l'intérieur comme à l'extérieur et comprennent des solutions spécialisées telles que les étiquettes ToughWash et les marquages au sol ToughStripe.
L'imprimante BradyPrinter i3300 imprime sur des étiquettes Brady de qualité industrielle, conçues pour durer dans des conditions difficiles. Toutes les étiquettes Brady ont été testées conformément aux méthodes de test internationales ASTM et une fiche technique est disponible pour chaque matériau.
L'imprimante BradyPrinter i3300 est extrêmement facile à utiliser et dispose d'un calibrage automatique et d'une configuration automatique du matériel d'étiquetage. Vous pouvez ainsi commencer immédiatement à imprimer les panneaux et les étiquettes dont vous avez besoin. Le passage à un autre matériau d'étiquetage est facile et extrêmement rapide grâce aux matériaux d'étiquetage et aux bandes d'encre assorties de l'imprimante, qui peuvent être remplacés en moins de 20 secondes. Lorsqu'elle est utilisée avec les applications Brady Workstation, une grande variété d'options de conception d'enseignes et d'étiquettes est disponible.
Certifications: UL, cUL, CE, RoHS, RCM, KCC, EAC.
Informations de commande: Garantie de 1 ans.
Informations de livraison: Fournie avec un cordon d'alimentation, Brady Workstation Suite, un câble USB, un CD contenant le manuel, un kit de nettoyage et un guide de démarrage rapide imprimé. Le support et le ruban sont vendus séparément.
Cdt: L'imprimante i3300 est livrée dans une boîte en carton.