Ammoniaque 25%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance MaterialsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ammonium hydroxyde
Formule:
NH₃ Poids moléculaire: 35.05 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00066650 Numéro CAS: 1336-21-6 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 24 - 28% |
Residue after Evaporation | ≤0.003% |
Substances Reducing KMnO₄ (as O) | ≤0.0008% |
Chloride (Cl) | ≤0.0001% |
Phosphate (PO₄) | ≤0.0002% |
Total Sulphur (as SO₄) | ≤0.0003% |
Carbonate (CO₃) | ≤0.002% |
Iron (Fe) | ≤0.0001% |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001% |
For Laboratory, Research or Manufacturing Use |