Imprimer
Supelco® Organic Reference Standard, ᴅ-Pantethine
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
P2125-1G P2125-5G
P2125-1GEA 99 EUR
P2125-1G P2125-5G
Supelco® Organic Reference Standard, ᴅ-Pantethine
Étalons Étalons organiques
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc75269d528f6d9f8a52ae1722122326f68d5913&vid=23cb29fe742f3f4ee4d84b109e0a3426f08d3cde&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e06bd764fe50faf176264d464a59987480cf7ee7&vid=e06bd764fe50faf176264d464a59987480cf7ee7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Synonyme(s) Bis(N-pantothenylamidoethyl) disulfide; LBF factor; Pantethein oxidized form
M-Clarity quality level MQ100
N ° CAS. 16816-67-4
MDL No. MFCD00151211
Molecular weight 554,72
Conditions de transport STD
Conditions de stockage 2…8 °C