Imprimer
VWR®, Système d’eau ultra pure, série A
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
171-1250EA 6610 EUR
171-1250 171-1249 171-1460 171-1461
VWR®, Système d’eau ultra pure, série A
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Ce système d’eau de laboratoire compact et prêt à l’emploi constitue le choix idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d’une quantité d’eau ultrapure de type I ou d’eau OI (type III) allant jusqu’à 20 litres par jour.
La qualité de l’eau ultrapure fournie satisfait ou excède les exigences des normes ASTM, CLSI, CAP et ISO relatives à l’eau de type I.
  • Simple et intuitif pour distribuer l’eau via le distributeur ou la console centrale
  • La console centrale est un écran tactile étanche de 8 pouces, procurant à l’utilisateur le contrôle et l'accès complet aux performances du système
  • Un système d’eau peut piloter plusieurs unités de distribution (mode « 1 + N »)
  • Le débit de distribution atteint 0,5 L/min et le dosage volumétrique est disponible
  • Aucun réservoir de stockage n’est nécessaire, car l’OI et l’eau ultrapure sont produites sur demande
  • Les consommables comportent une étiquette RFID pour faciliter le suivi de la durée de vie et des performances
  • Option de communication sans fil pour contrôler plusieurs distributeurs et la console centrale (en option)
  • Surveillance du COT et de la résistivité/conductivité en temps réel
  • Les utilisateurs peuvent voir les informations essentielles (qualité de l'eau, état du système, avertissements...) sur le distributeur et la
  • console centrale à tout moment (les données sont stockées jusqu’à 2 ans ; téléchargeables)
L’interface graphique guide l’utilisateur à travers les diverses fonctionnalités du système, des performances recueillies aux messages signalant une erreur, en passant par les alarmes pour l’entretien. Il est possible de sécuriser différents espaces du système par un code d’accès.
Applications (type I – eau ultra pure): Préparation de la phase mobile en HPLC; préparation de réactifs solutions aveugles; dilueur d’échantillons pour GC, HPLC, ICP-MS, AA et autres méthodes d’analyse; préparation de solutions tampons et milieux de culture pour les cultures cellulaires de mammifères; préparation de réactifs pour la microbiologie moléculaire.
Applications (type III – eau par procédé RO): nettoyage de la verrerie, machines à laver la verrerie, eau pour les bains d’eau, remplissage des autoclaves, eau à boire pour les animaux de laboratoire.
Certifications: le purificateur d’eau WVR® est livré avec un certificat de conformité garantissant qu’il a été conçu et testé après assemblage complet dans le respect des règles de fabrication validées (SOPs); à cela s’ajoute d’un certificat de calibrage indiquant, la température et la résistivité pour lesquels l’appareil a été conçu. La livraison de consommables est automatiquement accompagnée d’un certificat de qualité. Le site de production est certifié pour les normes ISO 9001 (2015) et ISO 140001.
Informations de commande: pour recevoir un système complet, veuillez absolument commander l’unité de production avec tous les accessoires requis. Les accessoires optionnels et les consommables, y compris la fixation murale, les cartouches de nettoyage ou encore le set d’adaptation pour une utilisation sans fil, sont vendus séparément.
Informations de livraison: VWR® A System starter setup (171-1460) comprend 1 × Système VWR® A, 1 × filtre final PES de 0,2 µm pour VWR®, 1 × Pack P VWR®, 2 × Pack RO VWR®, 16 L/H, 1 × Pack U VWR®, 1 × Pack de nettoyage VWR®, 1 × Kit distributeur avec ancrage sur système, et 1 × Protecteur de fuite pour VWR®.
VWR® A TOC System starter setup (171-1461) comprend 1 × Système VWR® A avec COT, 1 × filtre final PES 0,2 µm pour VWR®, 1 × Pack P VWR®, 2 × Pack RO VWR®, 16 L/H, 1 × Pack U VWR® (faible teneur en COT), 1 × Pack de nettoyage VWR®, 1 × Kit distributeur avec ancrage sur système, et 1 × Protecteur de fuite pour VWR®.