Ce système de purification d’eau performant, muni d’une interface intuitive, est destiné aux laboratoires; à partir d’eau osmosée (technologie RO), d’eau distillée ou déionisée, il génère de l’eau ultra pure de type I. La qualité de l’eau ultra pure ainsi produite remplit, voire dépasse les exigences respectives des normes CLSI et CAP en matière d’eau de type I.
- Simple à comprendre et facile à utiliser, pour un débit d’eau au distributeur ou à la console centrale.
- La console centrale est composée d’un écran tactile étanche de 8 pouces, qui permet à l’utilisateur de contrôler toutes les performances du système.
- Un système de purification d’eau est en mesure de gérer plusieurs unités de débit ("mode 1 + N").
- Le débit du distributeur peut atteindre jusqu’à 2 l/min; il est possible de commander la distribution d’eau par programmation.
- Des consommables pourvus d’étiquettes RFID, pour une meilleure traçabilité de leur durée de vie et de leur qualoté.
- Option pour une communication sans fil, permettant de gérer plusieurs distributeurs commandés par une seule console centrale.
- Surveillance en temps réel du taux de COT, ainsi que de la résistance/conductivité.
- Les informations essentielles (qualité de l’eau, statut du système, alarmes) s’affichent en permanence sur le distributeur d’eau et sur la console centrale (les données sont stockées jusqu’à 2 ans et peuvent être téléchargées).
L’interface graphique guide l’utilisateur à travers les diverses fonctionnalités du système, des performances recueillies aux messages signalant une erreur, en passant par les alarmes pour l’entretien. Il est possible de sécuriser différents espaces du système par un code d’accès.
Applications: préparation de la phase mobile en HPLC; préparation de réactifs solutions aveugles; dilueur d’échantillons pour GC, HPLC, ICP-MS, AA et autres méthodes d’analyse; préparation de solutions tampons et milieux de culture pour les cultures cellulaires de mammifères; préparation de réactifs pour la microbiologie moléculaire.
Certifications: le purificateur d’eau WVR® est livré avec un certificat de conformité garantissant qu’il a été conçu et testé après assemblage complet dans le respect des règles de fabrication validées (SOPs); à cela s’ajoute un certificat de calibrage indiquant la température et la résistivité pour lesquels l’appareil a été conçu. La livraison de consommables est automatiquement accompagnée d’un certificat de qualité. Le site de production est certifié pour les normes ISO 9001 (2015) et ISO 140001.
Informations de commande: pour recevoir un système complet, veuillez absolument commander l’unité de production avec tous les accessoires requis. Les accessoires optionnels et les consommables, y compris la fixation murale, les cartouches de nettoyage ou encore le set d’adaptation pour une utilisation sans fil, sont vendus séparément
Informations de livraison: VWR® P System starter setup (171-1462) includes 1 × VWR® P System, 1 × 0,2 µm PES final filter for VWR®, 1 × VWR® H Pack, 1 × VWR® U Pack, 1 × Dispenser kit, 1 × Leak protector for VWR®, and 1 × Pressure regulator kit.
VWR® P TOC System starter setup (171-1463) includes 1 × VWR® P System with TOC, 1 × 0,2 µm PES final filter for VWR®, 1 × VWR® H Pack, 1 × VWR® U Pack (Low TOC), 1 × Dispenser kit, 1 × Leak protector for VWR®, and 1 × Pressure regulator kit.