Imprimer
Entonnoir en acier inoxydable
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9604-0008 9604-0003 9604-0005 9604-0001
221-0283EA 59 EUR
221-0283 BURK9604-0003 BURK9604-0005 BURK9604-0001
Entonnoir en acier inoxydable
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
L’entonnoir permet de remplir et de transvaser aisément des poudres fluides, des liquides, ainsi que des fluides légèrement visqueux.
  • Made of stainless steel AISI 304 (1.4301)
  • An air channel on the discharge tube ensures a complete, unobstructed flow
  • Handle ensures easy handling
En fonction de son diamètre, cet accessoire permet de remplir de petites quantités en laboratoire ou de grandes quantités dans l’industrie
L'entonnoir robuste en inox peut être utilisé dans de nombreux domaines.