Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate solution 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM solution mère pour tampon
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium phosphate dibasique
86184.290EA 49.4 EUR
86184.290
di-Sodium hydrogénophosphate solution 1/15 mol/l (1/15 M), AVS TITRINORM solution mère pour tampon
di-Sodium hydrogénophosphate
Formule: Na₂HPO₄
Poids moléculaire: 141,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Sodium phosphate, dibasic, anhydrous 0.0664 – 0.0670 mol/l
The solution is produced by very exact volumetric or gravimetric procedures. A final analysis is not carried out.