Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) 1/40 mol/l, AVS TITRINORM Indicator_Redox
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sulfate de tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)fer
Formule:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ Poids moléculaire: 692.54 g/mol Densité: 0.9999 |
Numéro MDL:
MFCD00036428 Numéro CAS: 14634-91-4 |
Résultats des tests de spécification
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 %; buffer pH 7.0) | 180 - 200 |