Destinés à la culture cellulaire, les flacons Nunc™sont conçus pour répondre aux exigences suivantes: fiablilité, santé cellulaire, et reproductibilité. En fonction de vos applications spécifiques, de vos types de cellules, vous avez le choix parmi toute une gamme de surfaces et de tailles, pour une surface de culture cellulaire pouvant aller de 25 à 500 cm².
- Certification Nunclon Delta y compris le test de quatre types de cellules différents, livré avec chaque boîte
- Les flacons de 175 cm², munis d'un large code-barres 128 (*) , sont adaptés à l'automatisation
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
Les flacons traités avec la surface exclusive Nunclon™ Delta assurent une croissance fiable ainsi qu'une adhérence optimale des cellules; cela vaut pour un grand nombre de types de cellules. Les flacons Nunc™ non traités sont d'excellente qualité, en polystyrène vierge optiquement transparent, avec une surface hydrophobe; ils sont la solution idéale pour la culture cellulaire en suspension, ainsi que pour tout un éventail d'essais biochimiques.
Le flacon Nunc™ EasYFlask est ergonomique: le bouchon peut s'ouvrir avec un 1/3 de rotation, d'une seule main, sans effort pour le poignet. Le col incliné, extra-large, facilite l'accès des grattoirs de cellules et des pipettes à la surface de culture cellulaire. Grâce aux graduations moulées et imprimées, il est simple et rapide de mesurer les miliieux de culture. Les flacons Nunc™, modèle standard, sont dotés d'un col droit et d'une option code-barres pour l'automatisation de la culture cellulaire.
Bouchon plein ou filtrant pour un échange gazeux adéquat. Les bouchons pleins sont des bouchons à positions ouvert/fermé, munis d'un repère visuel “Y” pour vérifier que la circulation d'air alimente suffisamment l'échange gazeux. Les bouchons filtrants veillent à un échange gazeux et un flux d'air constants, tout en réduisant le risque de contamination.