Imprimer
Chlorure de benzoyle ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Benzoyle chlorure
87035.290EA 67.6 EUR
87035.290 87035.460
Chlorure de benzoyle ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Chlorure de benzoyle
Formule: C₇H₅ClO
Poids moléculaire: 140.57 g/mol
Point d'ébullition: 197.2
Point de fusion: -0.6
Point éclair: 72
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000653
Numéro CAS: 98-88-4
UN: 1736
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,01113
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Assay ≥98,0%
Colour (APHA) ≤50
Identity Passes test