Imprimer
Centrifugeuses Megafuge™ ST4 / ST4R Plus
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
75009903 75009918 75016069 75016070 75016083
521-2729EA 7270 EUR
521-2729 521-2731 521-2737 521-2738 521-2742
Centrifugeuses Megafuge™ ST4 / ST4R Plus
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Idéales pour les traitements de routine, ces centrifugeuses combinent des capacités exceptionnelles et un rapport qualité-prix à la pointe du marché, notamment une productivité et un débit inégalés, ainsi qu'une ergonomie exceptionnelle.
  • Technologie brevetée du verrouillage du couvercle
  • Vitesse, durée et température facilement réglables en cours de fonctionnement
  • L'interface moderne et intuitive de l'écran tactile permet un accès et une programmation faciles pour des résultats plus rapides
  • Mode lumineux : Suivi facile de la progression depuis l'autre bout
En savoir plus