Ce thermomètre numérique avec alarme doit être utilisé dans des conditions ambiantes. Il est conçu pour contrôler la température en environnement froid ou de congélation dans les laboratoires et les pharmacies.
- Alarme visuelle et sonore
- Affiche simultanément la valeur de température actuelle, ainsi que celle des max./min.
- Commutable entre °C et °F
- Certificat d’étalonnage en 3 points
En plus de la fonction d’alarme standard, l’alarme sonore peut être confirmée en appuyant sur le bouton de confirmation d’alarme lorsqu’une alarme sonore est active. L’alarme visuelle reste active jusqu’à ce que la valeur mesurée soit revenue dans les limites.
* sonde externe
** sonde interne
Informations de livraison: Les modèles BCT 210 et BCT 220 sont livrés avec des bouteilles en verre de solution de glycol.
Attention: Attention: protection des mains, risque de coupure! Veuillez vérifier que les bouteilles ne présentent pas de fissure. Éviter toute fuite éventuelle de la solution de glycol. Veuillez porter des gants en caoutchouc nitrile en cas de fuite de la bouteille.