Ces incubateurs réfrigérants, à convection forcée, offrent une plage de température comprise entre 3 et 70 °C. Ils sont dotés d'une chambre interne en acier inoxydable (DIN 1.4016), et d'un habillage extérieur en métal avec un revêtement par poudre. Les modèles disposent d'une interface de menu intuitive, d'une interface USB pour enregistrer les données sur des lecteurs flash, et peuvent être connectés via le LAN. Le modèle IL 68R dispose d'une porte extérieure en verre, les modèles IL 150R/250R ont une porte extérieure pleine et une porte interne en verre.
- Unité de contrôle à microprocesseur multi-fonctionnel avec écran couleur tactile de 4,3”
- Mémoire interne avec une capacité de mémorisation allant jusqu'à 10000 résultats (stockés pour une durée maximale de 6 mois)
- Mémorisation de 5 programmes définis par l'utilisateur, les paramètres pouvant rapidement et facilement être redéfinis, même pendant l’exécution d’un programme
- Profil température-durée à 5 segments, et rampes de durée programmables (jours/heures/minutes)
- Minuterie réglable entre 1 min au minimum et 366 jours au maximum, ou mode opératoire en continu
- Fonction pour différer la mise en route à volonté (programmer l'heure et la date), et fonction en boucle jusqu'à 255 fois Thermostat de sécurité réglable classe 3.3 (DIN 12880) pour parer aux sous-tempérures et aux sur-températures, ce qui ménage les échantillons
- Les modéles IL 150R sont superposables sans aucun matériel de fixation
Les appareils fonctionnent avec un régrigérant respectueux de l'environnement (R1234ze), à très faible potentiel de réchauffement planétaire (le PRP est de 7). Tous les modéles sont équipés d'un port de câbles de 30 mm, d'une serrure de porte, d'une horloge en temps réel, d'un éclairage internne LED, et d'une prise interne (230V, 50Hz, IP 54) avec fiches secteur EU (fiche secteur UK ou fiche secteur CH peuvent être livrées à la place).
Les dispositifs de sécurité comprennent des alertes de température sonores et visuelles, une surveillance de la tension électrique, une alarme porte ouverte, un avertisseur en cas de défaillance du capteur de température, ainsi qu'une fonction d'auto-diagnostic.
Informations de livraison: Les modèles sont fournis avec des grilles en acier enrobé, les clés pour la serrure (2 clés), le certificat d'essai du fabricant (données mesurées à 37 ºC), le manuel d'utilisation polyglotte (disponible sur la mémoire interne, il peut être téléchargé sur clé USB). Le logiciel de contrôle Premium, disponible en option, est fourni sur clé USB; il peut ainsi être installé sur un ordinateur.
Attention: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.