Imprimer
VWR® INCU-Line® IL 150R/250R PREMIUM, Incubateurs réfrigérés
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
390-1338EA 3970 EUR
390-1338 390-1339
VWR® INCU-Line® IL 150R/250R PREMIUM, Incubateurs réfrigérés
Incubateurs Incubateurs réfrigérés
Ces incubateurs réfrigérés, à convection forcée et à commande de la vitesse du ventilateur (50 - 100%), offrent une plage de température comprise entre 3 et +70 °C. Ils sont dotés d'une chambre interne en acier inoxydable (DIN 1.4016), et d'une finition extérieure en feuille d’acier inoxydable. Les modèles PREMIUM disposent d'une interface intuitive, d'un logiciel simple à utiliser, d'un port USB avec lecteur flash pour copier les données sur une clé USB ou télécharger des programmes. Ils peuvent être connectés via Ethernet ou un réseau Wi-Fi pour un contrôle à distance à partir de n’importe quel ordinateur, et les utilisateurs peuvent recevoir des notifications sur les paramètres sélectionnables par courrier électronique.
  • Unité de contrôle à microprocesseur multifonctionnel avec écran tactile couleur de 7", qui offre une vue d’ensemble des paramètres définis et ceux enregistrés durant l'utilisation
  • Contrôle de l’accès grâce à une connexion protégée par un mot de passe, et fonction d’administrateur pour gérer 5 comptes d’utilisateur
  • Mémorisation de 40 programmes définis par l'utilisateur, les paramètres pouvant rapidement et facilement être redéfinis, même pendant l’exécution d’un programme
  • Profil température/durée multi-segments (jusqu’à 100), et rampes programmables
  • Minuterie réglable de 1 minute à 366 jours, ou fonctionnement en continu
  • Fonction pour différer la mise en route à volonté, et fonction de boucle
  • Thermostat de sécurité réglable de classe 3.3 (DIN 12880) pour parer aux sous-températures et aux sur-températures, ce qui protège les échantillons et l’incubateur
  • Réfrigérant respectueux de l'environnement (R1234ze), à très faible potentiel de réchauffement global (le PRP est de 7)
Les deux modèles ont une porte extérieure solide et une porte intérieure en verre. Ils sont équipés d’un port d’accès de 30 mm, d’un verrou de porte, d’un éclairage LED interne et d’une prise interne (230 V, 50 Hz, IP 54) pour prises UE (changement possible en version UK ou CH). Les modèles IL 150R sont empilables sans kit d’empilement supplémentaire et les autres modèles ne sont pas empilables.
Les dispositifs de sécurité comprennent des alertes de température sonores et visuelles, une surveillance de la tension électrique, une fonction de dégivrage, une alarme porte ouverte, un avertisseur en cas de défaillance du capteur de température, et une fonction d’auto-diagnostic.
Les appareils sont équipés du logiciel de contrôle Premium, qui aide à la mise en adéquation avec les bonnes pratiques de laboratoire (BPL): code d'accès protégé, enregistrement des résultats et mémoire interne capable de stocker jusqu’à 10000 enregistrements de données pour chaque utilisateur (pendant une durée maximale de 12 mois). Les utilisateurs peuvent afficher l’ensemble des valeurs à l'écran ou sur un ordinateur, sous forme de tableau ou de graphique.
Informations de livraison: Les modèles sont livrés avec deux ou trois (IL 250R) grilles en acier inoxydable, une grille de fond, les clés pour la serrure (2 clés), un certificat de contrôle du fabricant (mesures effectuées à 37 °C), un câble Ethernet, un manuel d’instructions multilingue et un logiciel de contrôle Premium (téléchargeable depuis la mémoire interne sur une clé USB).
Attention: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.