Imprimer
VWR®, Gants pour salle blanche, en nitrile, stériles, ISO 5
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
112-5431EA 579 EUR
112-5431 112-5427 112-5428 112-5429 112-5430 112-5426
VWR®, Gants pour salle blanche, en nitrile, stériles, ISO 5
Gants
Les gants en nitrile doux pour salles blanches VWR sont fabriqués en acrylonitrile butadiène.
  • Ambidextres, conçus avec des doigts texturés ainsi qu’une manchette renforcée
  • Fabriqués sans latex de caoutchouc naturel
  • Antistatiques
  • Seulement pour usage unique
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma à SAL 10⁻⁶
Adaptés à une utilisation dans les salles blanches ISO de classe 5 (FED-STD-209E classe 100) ou supérieure.
Certifications: EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016