Imprimer
VWR®, Masques pour salle blanche
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-9162EA 54.1 EUR
113-9162 113-9163
VWR®, Masques pour salle blanche
Masques Masques pour salles propres
Masques pour salles blanches fabriqués en tissu non tissé, avec des attaches.
  • Sans latex
  • Grande efficacité de filtrage bactérien
  • Version stérile avec un niveau d’assurance de stérilité de 10-6
  • À usage industriel et en salle propres uniquement; ne pas utiliser pour la protection contre le COVID-19
  • Ce produit n'est pas un dispositif médical à usage médical ou clinique selon le règlement (UE) 2017/745 / directive 93/42/CEE
  • Ce produit n’est pas un équipement de protection individuelle (EPI) selon le règlement (UE) 2016/425
Densité : 20 g/m² (couche extérieure) ; 25 g/m² (couche intérieure) ; 28 g/m² (centre).
Certifications: Conforme au niveau IEST 2 (2440 unités/pi³ pour ≥0,5 µ).
Cdt: 50 masques par paquet, 10 paquets par boîte.