Imprimer
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium monohydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
74884-10G 74884-5G 74884-25G
74884-10GEA 174 EUR
74884-10G 74884-5G 74884-25G
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium monohydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Supelco®
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium monohydraté
Formule: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
Numéro MDL: MFCD00007544
Numéro CAS: 207596-29-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0abfa1f0d4fa34e4489a2657d5fdd3885baa0c0f&vid=9ad64e5ebd6e79138f6ba43cdcfd5939c64344b8&prid=web&clid=SAPDAM