Imprimer
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide avec 1% triméthylchlorosilane, LiChropur™ réactif de silylation, pour dérivatisation GC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
69478-1ML-F 69478-5ML-F 69478-10X1ML-F
69478-1ML-FEA 73.7 EUR
69478-1ML-F 69478-5ML-F 69478-10X1ML-F
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide avec 1% triméthylchlorosilane, LiChropur™ réactif de silylation, pour dérivatisation GC, Supelco®
N-Méthyl-N-(triméthylsilyl)trifluoroacetamide avec 1% triméthylchlorosilane
Formule: C₆H₁₂F₃NOSi
Numéro CAS: 24589-78-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52340fc07eee6fe35b43732e7eba6e5bba00ff8c&vid=6ebf72850a308851278edf170be7ab2807c8b525&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Colourless
Appearance (Form) Liquid
Purity (GC area) ≥97,0%
GC minor component 1 (Area%) 0,8 - 1,5 %
Minor component 1 Trimethylchlorosilane
Refractive index N20/D 1,377 - 1,380
Proton NMR spectrum Conforms to structure