2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 10% triméthylchlorosilane 98% (excluding TMCS) (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ |
Numéro MDL:
MFCD00008269 Numéro CAS: 25561-30-2 UN: 2924 ADR: 8(3),II |