Imprimer
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane 99% (excluding TMCS) (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): BSTFA+TMCS (99:1)
15238-100ML 15238-25ML 15238-5ML 15238-10X1ML 15238-10X0.1ML 15238-1ML
15238-100MLEA 922 EUR
15238-100ML 15238-25ML 15238-5ML 15238-10X1ML 15238-10X0.1ML 15238-1ML
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane 99% (excluding TMCS) (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Poids moléculaire: 257.40 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
UN: 2924
ADR: 8(3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a306c5840c61512f9d0f83bc8d9bda47ac488b9f&vid=03b1f13daeb83c089b7ffd977bd00bcc5f159fd9&prid=web&clid=SAPDAM