Imprimer
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) ≥99.0% (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
52619-250ML 52619-50ML
52619-250MLEA 287 EUR
52619-250ML 52619-50ML
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) ≥99.0% (par GC), LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)
Formule: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Point de fusion: –82 °C
Numéro MDL: MFCD00008259
Numéro CAS: 999-97-3
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bb897a49260bc7677ad1f6d36b4d92877583818&vid=aacae6d820fe7f24349e379841e4cf581b4c637f&prid=web&clid=SAPDAM