Imprimer
Chlorotriméthylsilane ≥99.0% (par GC), liquide, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
89595-10ML 89595-10X1ML 89595-50ML
89595-10MLEA 36.3 EUR
89595-10ML 89595-10X1ML 89595-50ML
Chlorotriméthylsilane ≥99.0% (par GC), liquide, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Chlorotriméthylsilane
Chlorotrimethylsilane is a silylation reagent used in the derivatization of triglycerides into volatile fatty esters by gas chromatography (GC).
Formule: C₃H₉ClSi
Point d'ébullition: 57 °C (lit.)                      
Point de fusion: –40 °C (lit.)                      
Densité: 0,856 g/cm³ (25 °C) (lit.)                      
Point éclair: –20 °C
Numéro MDL: MFCD00000502
Numéro CAS: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3 (8),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff9926d6dfe487ae3b2b4ae5488fb78cf647e927&vid=ff9926d6dfe487ae3b2b4ae5488fb78cf647e927&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Colorless
Purity (GC Area %) ≥ 99.0 %
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure