N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole (BSA+TMCS+TMSI) silylating mixture II according to Horning, LiChropur™ pour dérivatisation GC, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Point éclair:
4 °C |
UN:
2924 ADR: 3 (8) II |
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) | Faint Yellow to Yellow |
Appearance (Form) | Liquid |
Refractive index N20/D | 1,434 - 1,438 |
Proton NMR Spectrum | Conforms to structure |