Imprimer
Blouses visiteur, antistatiques, en PP
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-9271EA 0 EUR
113-9271 113-9270
Blouses visiteur, antistatiques, en PP
Vêtements à usage unique
Blouses visiteur, à usage unique, en PP.
  • Fermeture sur le devant par 5 boutons
  • A col Coréen et antistatique
  • Poignet élastique sans latex
Poids: 35 g/m²
Cdt: Une unité par sachet, et 50 unités par carton.