Imprimer
VWR® Ultra-High Performance, Tubes à centrifuger, photosensibles
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
525-1115EA 236 EUR
525-1115 525-1116 525-1117 525-1118 525-1119 525-1120
VWR® Ultra-High Performance, Tubes à centrifuger, photosensibles
Tubes Tubes à centrifuger
Ces tubes à centrifuger étanches sont fabriqués à partir de PP ambré foncé et protègent les échantillons sensibles à la lumière en bloquant les rayons UV.
  • Easy-to-read black graduations in ±2% increments
  • Contains a large, white frosted writing area
  • RNase-, DNase-, and endotoxin-free
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to –80 °C
  • Can be centrifuged up to 12500×g
  • Sterile tubes are sterilized by irradiation
  • Blocks 99% of light with wavelength less than 550 nm
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Ces tubes stériles présentent une zone d’étiquetage imprimée pour une identification rapide et pratique des échantillons. Les bouchons verts en polyéthylène haute densité sont inclus. Les tubes sont disponibles dans les volumes 15 ou 50 ml et proposés dans un grand nombre de formats d’emballage. Tous les tubes et bouchons sont autoclavables.
Certifications: Fabriqués dans un environnement de salle de classe 100000. Fabriqués conformément au système de gestion de la qualité ISO 13485:2016 et ISO 9001:2015. Répond aux exigences RoHS.
Informations de commande: Les articles emballés en vrac sont fournis avec des tubes, les bouchons sont emballés séparément.