Imprimer
VWR® Ultra-High Performance, Tubes à centrifuger
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
525-1107EA 260 EUR
525-1107 525-1109 525-1111 525-1113 525-1103 525-1105 525-1097 525-1098 525-1099 525-1100 525-1101 525-1081 525-1082 525-1083 525-1084 525-1085 525-1086 525-1087 525-1088 525-1089 525-1090 525-1091 525-1092 525-1093 525-1094 525-1095 525-1096
VWR® Ultra-High Performance, Tubes à centrifuger
Tubes Tubes à centrifuger
Ces tubes à centrifuger étanches à fond conique empêchent les bris et les fuites lors de la centrifugation à grande vitesse, et sont constitués de résine non cytotoxique de qualité médicale qui permet aux utilisateurs de voir facilement le volume et la couleur de l’échantillon.
  • Easy-to-read black graduations in ±2% increments
  • Contains a large, white frosted writing area
  • RNase-, DNase-, and non-pyrogenic
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to –80 °C
  • Sterile tubes are sterilized by irradiation
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Les bouchons sont disponibles dans deux styles. Les bouchons plats sont résistants aux fuites et comportent un joint d’étanchéité en élastomère moulé qui maintient les tubes scellés en toute sécurité. Ces bouchons sont idéals pour le traitement par vortex de produits chimiques et des incubations à bascule prolongées. Les bouchons enfichables comportent une zone d’étanchéité profonde offrant une étanchéité sûre pour un stockage prolongé.
Certifications: Fabriqués dans un environnement de salle de classe 100000. Fabriqués conformément au système de gestion de la qualité ISO 13485:2016 et ISO 9001:2015. Répond aux exigences RoHS.
Informations de commande: Les articles emballés en vrac sont fournis avec des tubes, les bouchons sont emballés séparément.
Attention: Les bouchons doivent être attachés de manière lâche aux tubes pendant l’autoclavage.