Imprimer
Balances haute capacité VWR® IS
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
611-4530EA 742 EUR
611-4530 611-4549 611-4550 611-4536 611-4528 611-4537 611-4529 611-4539 611-4557 611-4558 611-4559 611-4540 611-4538 611-4556 611-4547 611-4548 611-4520 611-4546 611-4946 611-4947 611-4948 611-4949 611-4950 611-4951
Balances haute capacité VWR® IS
Balances
Les balances haute capacité de la gamme IS sont robustes, fiables et garantissent des performances élevées. Équipées d'un écran LCD rétroéclairé à contraste réglable, d'un grand écran graphique ou d'un grand écran tactile couleur de 5 pouces, ces balances ont été conçues pour offrir des performances optimales à des prix compétitifs.
  • Système de pesée à restauration de force électromagnétique (résolution de 0,01 g)
  • Système de pesée à cellule de charge haute lisibilité (résolution de 0,1 g)
  • Construction robuste avec clavier ergonomique
  • Étalonnage externe
  • Unités de mesure sélectionnables et personnalisables
  • Le crochet de pesée sous la balance permet de peser de grands échantillons ou de déterminer la masse volumique des solides (logiciel inclus)
  • Plusieurs langues : Anglais, allemand, français, italien, espagnol et portugais (sauf modèles avec écran LCD)
Modèles dotés d'un grand écran graphique à matrice de points pour une lecture aisée et une utilisation conviviale, disposent d'une base de données de formulations (recettes) complète, d'un enregistrement BPL/ISO des dernières données d'étalonnage enregistrées et de diverses fonctionnalités avancées intégrées qui les rendent parfaits pour une utilisation en laboratoire. Les fonctions incluent la formulation de composés et les applications de contrôle qualité. Les unités disposent d'une interface série RS232 et sont idéales pour le contrôle de pesée, le pesage en pourcentage, le comptage de pièces, la totalisation, le pesage dynamique et la détermination de la charge maximale (maintien de la charge maximale).
Les modèles dotés d'un grand écran tactile couleur 5" (800 × 480) présentent les mêmes caractéristiques que les modèles à affichage graphique ci-dessus, et offrent en plus un accès facile et intuitif à toutes les fonctions grâce à un menu à icônes. Cela permet un accès convivial à toutes les applications avancées et à la base de données interne de la balance, garantissant ainsi une efficacité, une productivité et une interactivité accrues. Ces modèles avancés sont adaptés à plusieurs utilisateurs grâce à leur protection par mot de passe et à leur port USB pour l'importation/exportation de données depuis la base de données. Les fonctions incluent le comptage avancé de pièces avec rapport statistique et la fonction textile pour la mesure des fibres avec rapport statistique. Les modèles à écran tactile offrent des fonctionnalités statistiques pour toutes les fonctions des modèles à affichage graphique, ainsi que des capacités de base de données que les autres modèles ne proposent pas.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison: Livré avec housse de protection en plastique.
Attention:
Commander maintenant