Imprimer
VWR® Traceable® Kangaroo™, Thermomètre numérique
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Traceable®
620-2714EA 56.3 EUR
620-2714
VWR® Traceable® Kangaroo™, Thermomètre numérique
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre de poche est équipé d’un rangement pratique pour le câble et de supports de fixation de la sonde pour une plus grande portabilité.
  • La fonction de mémoire de précision capture et conserve automatiquement les valeurs de température minimale/maximale sur n’importe quelle période, mode °F / °C sélectionnable
  • L’alarme efficace continue de retentir toutes les minutes jusqu’à ce que la température revienne à une température normale
Le thermomètre Traceable® Kangaroo™ transporte le câble de sonde de 106,7 cm (42") dans une pochette à l’arrière du boîtier. L’unité parfaite à transporter se glisse dans n’importe quelle poche ou peut être utilisée avec le support basculant pratique. Fourni avec une pile à oxyde d’argent pour fonctionner en continu pendant un an. Les grands chiffres de 1,9 cm (¾") sont lisibles depuis une distance de 6,1 m (20’).
Une opération intuitive sans avoir besoin de lire les instructions permet à chaque utilisateur d’enregistrer des résultats identiques. Les alarmes haute et basse peuvent être programmées par incréments de 1°. La touche de blocage (« HOLD ») gèle l’affichage pour enregistrer la mesure en cours.
Certifications: Marquage CE. Étalonnage multipoints sur un certificat Traceable® numéroté individuellement garantissant la précision et délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025:2005 (1750.01) accrédité par A2LA. Il indique la traçabilité des mesures par rapport aux unités SI via le NIST ou d’autres instituts de mesure nationaux (NMI) reconnus qui sont signataires de l’accord de reconnaissance mutuelle CIPM.
Informations de commande: Fourni avec batterie, sonde en acier inoxydable, câble, support basculant et certificat Traceable®.