Imprimer
Distributeur à répétition, HandyStep® touch et HandyStep® touch S
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
705210 705200 705201 705211 705200-AT
613-6205EA 838.4 EUR
613-6205 613-6204 613-6414 613-6415 BRND705200-AT
Distributeur à répétition, HandyStep® touch et HandyStep® touch S
Pipettes Pipettes à répétition
Les distributeurs à répétition sont le choix qui s'impose en matière de distribution efficace de longues séries. Grâce au principe de déplacement direct, ces pipettes sont souvent la bonne solution pour la distribution de liquides à viscosité. L'HandyStep® touch est un nouvel appareil graduel qui associe les deux fonctions. Le modèle HandyStep® touch S offre plus d'options, telles le titrage ou la distribution séquencielle.
  • L'écran tactile permet de naviguer dans un menu facile à comprendre en anglais, allemand, espagnol, français et chinois
  • HandyStep®
En savoir plus
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle